Nome del prodotto
4-(Benzyloxy)benzaldehyde 97%
N° Catalogo
123714
Marchio del prodotto
aldrich
Numero CAS
4397-53-9
Peso molecolare
212.24
Test | Specifiche |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Faint Yellow to Faint Red |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |