HomeServiziSoftware e piattaforme digitaliSoftware Belysa® per l’interpolazione delle curve nei saggi immunologiciDownload del software di analisi Belysa® e del manuale d’uso
Download del software di analisi Belysa® e del manuale d’uso
Cliccate qui sotto per scaricare il software per l’interpolazione di curve di saggi immunologici Belysa®, disponibile sia per Windows 10, sia per macOS (beta), e il manuale d’uso.
Software di analisi Belysa®, versione 1.2.2
Manuale d’uso del software di analisi Belysa®
L'ultima versione include nuove funzionalità e la risoluzione di bug indicati dagli utenti e dai nostri tecnici. Le due novità più importanti nella versione 1.2 sono la possibilità di interpolare le curve dei saggi competitivi e la flessibilità nel calcolo del LoD grazie all'aggiunta del coefficiente di deviazione standard configurabile. Grazie per aver scelto il software Belysa®.
Nuove caratteristiche
- Possibilità di interpolazione delle curve dei saggi competitivi
- Formule per il calcolo di LoD (limite di rilevabilità) e MDD (minima dose rilevabile) aggiornate; aggiunta del coefficiente di deviazione standard configurabile per il calcolo del LoD
- Rimossa la linea del LLoQ (limite di quantificazione inferiore) dai grafici inclusi nei report
- Aggiunte le definizioni delle bandierine di segnalazione nel report Excel
- Compatibile con macOS (Beta)
Risoluzione dei bug
- V 1.2.1: Migliorate le prestazioni quando si copiano i dati dei pozzetti nella tabella della piastra
- V 1.2.1: Maggiore precisione dei parametri di regressione della curva visualizzati nell'equazione per agevolare il controllo manuale dei risultati
- V 1.2.1: Aggiunte le definizioni delle bandierine di segnalazione mancanti nel manuale per l’utente
- V 1.2.1: Aumentato il limite del fattore di diluizione sconosciuto
- V 1.2.1: Risolti i problemi per cui una curva esterna del LLoQ non si aggiornava al mutare dei criteri definiti per il LLoQ
- V 1.2.1: Risolti i problemi per cui l'ID di un campione non veniva mostrato nella didascalia del corrispondente punto sulla curva
- V 1.2.1: Risolto nella V 1.2.0 l'errore “Cut and Paste” (ed esempio, nel copiare e incollare curve di taratura)
- V 1.2.1: Risolta nella V 1.2.0 per macOS beta il problema della notifica “warning” associata al file di output
- V 1.2.2: Corretta l'applicazione per la personalizzazione del LoD
- V 1.2.2: Risolto il problema per cui l'aggiunta di una nuova riga nell'ID di un campione poteva causare un errore di formattazione nel copia/incolla
- V 1.2.2: Mostra i messaggi per tutti i replicati nel report CSV multi-analita
Compliance Update
- Per la versione 1.2.2 è stata completata la documentazione relativa alla "508 compliance" (di interesse negli USA)