Merck
V900708
Methyl carbamate
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
Urethylane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.07
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-939-2
MDL number:
Assay:
98%
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
98%
bp
176-177 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
COC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl carbamate
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)