Merck
V900400
L-cisteina
Vetec, reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Acido (R)-2-amino-3-mercaptopropionico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.16
EC Number:
200-158-2
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721408
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
97%
form
crystalline powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonista del recettore glutammatergico NMDA.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cisteina
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)