Merck
V900362
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto
Vetec™, reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II ridotto, Diidronicotinamide adenina dinucleotide fosfato, NADPH Na4, Nucleotide trifosfopiridina ridotto, TPNH2 Na4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.35 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-163-3
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
97%
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
97%
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biochem/physiol Actions
Il NADPH è un donatore di elettroni e un cofattore per molti enzimi redox, inclusa la sintetasi del monossido di azoto.
Other Notes
Confezionato in base al peso solido.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)