Merck
V800323
Idrossido di potassio
LR, pellets, ≥85%
Sinonimo/i:
Soda caustica
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-181-3
MDL number:
Assay:
≥85%
Grade:
LR
Form:
pellets
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
LR
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
product line
Vetec
assay
≥85%
form
pellets
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Idrossido di potassio
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)