Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
30 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 472,00 € |
Informazioni su questo articolo
472,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pyroglutamic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
160-163 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) peptide synthesis |
| format neat | format - | format - | format - |
| mp 160-163 °C (lit.) | mp 160-163 °C (lit.) | mp 160-163 °C (lit.) | mp 155-162 °C, 160-163 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyroglutamic Acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?