Vai a
1576504
USP
Propylene carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,2-Propanediol cyclic carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
439,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107913
439,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C), 0.98 mmHg ( 50 °C)
API family
propylene carbonate
autoignition temp.
851 °F
expl. lim.
14.3 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Propylene carbonate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.07051310328809969
Propylene carbonate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1576504
Propylene carbonate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
synthesis grade
grade
anhydrous
grade
battery grade
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
240 °C (lit.)
bp
243 °C/1013 hPa
bp
240 °C (lit.)
bp
240 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylene carbonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)