Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 496,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H11N2Na3O10S3
Peso molecolare:
604.47
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
496,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ponceau 4r
packaging
pkg of 50 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Ponceau 4R USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| format neat | format - | format neat | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| API family ponceau 4r | API family - | API family - | API family - |
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?