Vai a
1504933
USP
Pentano
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969132
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.48 (vs air)
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pentane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
7687034956-M158941-M
Pentano United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1504933
Pentano
Pentano analytical standard
Supelco
76870
Pentano
Pentano suitable for HPLC, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
34956-M
Pentano
Pentano reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
158941-M
Pentano
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
HPLC grade
grade
reagent grade
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
petroleum
application(s)
general analytical
application(s)
-
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
refractive index
n20/D 1.358
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
refractive index
n20/D 1.356-1.360, n20/D 1.358 (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentano
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
109-66-0
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)