Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxaprozin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CCc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
InChI key
OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
Application
- Oxaprozin Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family oxaprozin | API family indomethacin | API family naproxen | API family ketoprofen |
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxaprozin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?