Passa al contenuto
1463746
USP
Nimbolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(Methyl (2aR,5aR,6S,6aR,8R,9aR,10aS,10bR,10cR)-8-(furan-3-yl)-(2a,5a,6,6a,8,9,9a,10a,10b,10c)- decahydro-2a,5a,6a,7-tetramethyl-2,5-dioxo-2H,5H-cyclopenta[d′]naphtho[1,8-bc:2,3-b′]difuran-6- acetate)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.52
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[o]1cc(cc1)[C@@H]2C[C@H]3O[C@@H]4[C@@H]5OC(=O)[C@]6([C@H]5[C@@]([C@H]([C@@]4(C3=C2C)C)CC(=O)OC)(C(=O)C=C6)C)C
InChI key
JZIQWNPPBKFOPT-LSYMHUITSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nimbolide
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)