Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.120,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.120,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
modafinil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H,16,17)
InChI key
QARQPIWTMBRJFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| API family modafinil | API family modafinil | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Modafinil Related Compound A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?