Documenti fondamentali
1444252
USP
Mirtazapine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3,4,14b-Tetrahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 10-Oxomirtazapine
Scegli un formato
50 MG
1.230,00 €
1.230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
1.230,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mirtazapine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N21C(CN(CC2)C)c3c(cccc3)C(=O)c4c1nccc4
InChI
1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
RZDFSDWHGNDESU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Mirtazapine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Mirtazapine Orally Disintegrating Tablets
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)