Vai a
1443464
USP
Miconazole Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-{2-[(3,4-Dichlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl}-1H-imidazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.450,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14Cl4N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.13
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1.450,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
miconazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Miconazole Related Compound F USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Miconazole Nitrate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
144349714434311623692
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
API family
miconazole
API family
miconazole
API family
miconazole
API family
sulconazole
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)