Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 423,00 € |
Informazioni su questo articolo
423,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
methacrylic acid copolymers, copolymers
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
InChI key
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family methacrylic acid copolymers, copolymers | API family methacrylic acid copolymers, copolymers | API family copolymers, methacrylic acid copolymers | API family copolymers, methacrylic acid copolymers |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?