Vai a
1374260
USP
Magnesium hydroxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
425,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Mg(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
magnesium hydroxide
manufacturer/tradename
USP
mp
350 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
63081630811478549
Magnesium hydroxide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374260
Magnesium hydroxide
USP
USP
1478549
Omeprazole magnesium
grade
pharmaceutical primary standard
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
350 °C (lit.)
mp
350 °C (lit.)
mp
350 °C (lit.)
mp
-
API family
magnesium hydroxide
API family
-
API family
-
API family
omeprazole
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium hydroxide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)