Vai a
1349706
USP
Isoniazide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Idrazide isonicotinica, idrazide dell’acido isonicotinico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
119374
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
isoniazid
manufacturer/tradename
USP
mp
171-173 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Application
Isoniazide standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Isoniazide compresse
  • Isoniazide iniezione
  • Isoniazide soluzione orale
  • Rifampicina e isoniazide capsule
  • Rifampicina, isoniazide e pirazinamide compresse
  • Rifampicina, isoniazide, pirazinamide ed etambutolo cloridrato compresse
Biochem/physiol Actions
Antibiotico per il trattamento del Mycobacterium tuberculosis, inibisce la biosintesi dell'acido micolico. Metabolizzato dalla N-acetiltransferasi epatica (NAT) e dal citocromo P450 2E1 (CYP2E1) a formare epatotossine. Induce selettivamente l'espressione del CYP2E1. Inibisce reversibilmente le attività di CYP2C19 e CYP3A4 e inattiva meccanicisticamente CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19 e CYP3A4 a concentrazioni clinicamente rilevanti.
Analysis Note
Questi prodotti sono per test e analisi soltanto. Non possono essere somministrati a uomini o animali e non possono essere usati per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I0500000BP1083PHR1932
Isoniazide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1349706
Isoniazide
Isoniazide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0500000
Isoniazide
Isoniazide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1083
Isoniazide
Isoniazide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1932
Isoniazide
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
171-173 °C (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoniazide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)