Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 425,00 € |
Informazioni su questo articolo
425,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
isomaltulose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1(O)CO)O)O)CO[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(22-4)21-2-5-7(16)10(19)12(20,3-14)23-5;/h4-11,13-20H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11+,12?;/m1./s1
InChI key
XZKUCJJNNDINKX-HGLHLWFZSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family isomaltulose | API family isomalt | API family maltose | API family maltotriose |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?