Vai a
1345104
USP
IOVERSOL, UNITED STATES PHARMACOPEIA (US
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
425,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ioversol
manufacturer/tradename
USP
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1345206PHR30161345126
USP
USP
1345206
Ioxilan
Ioversol pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3016
Ioversol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
API family
ioversol
API family
ioxilan
API family
-
API family
ioversol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)