Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1240,00 € |
Informazioni su questo articolo
1240,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
iodixanol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)N(CC(O)CNc2c(c(c(c(c2I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)C
InChI
1S/C33H42I6N6O14/c1-12(50)45(29-26(38)20(32(58)43-5-16(54)10-48)23(35)21(27(29)39)33(59)44-6-17(55)11-49)7-13(51)2-40-28-24(36)18(30(56)41-3-14(52)8-46)22(34)19(25(28)37)31(57)42-4-15(53)9-47/h13-17,40,46-49,51-55H,2-11H2,1H3,(H,41,56)(H,42,57)(H,43,58)(H,44,59)
InChI key
RREZWVKPVJDLJN-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Iodixanol Injection
- Iodixanol
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family iodixanol | API family iohexol | API family iodixanol | API family iodixanol |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?