Vai a
1332000
USP
Idrossiurea
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Idrossicarbamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
418,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CONHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.05
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1741548
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
hydroxyurea
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
InChI key
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Anti-neoplastico. Inattiva la ribonucleotide reduttasi formando un radicale libero ossido nitrico che lega un radicale libero tirosile nel sito attivo dell′enzima. Questo blocca la sintesi dei desossinucleotidi inibendo la sintesi del DNA e inducendo la sincronizzazione o la morte cellulare in fase S.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0000119BP197PHR2629
Idrossiurea United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1332000
Idrossiurea
Idrossiurea European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000119
Idrossiurea
Idrossiurea British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP197
Idrossiurea
Idrossiurea Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2629
Idrossiurea
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
API family
hydroxyurea
API family
hydroxycarbamide
API family
hydroxycarbamide
API family
hydroxyurea
Gene Information
human ... RRM1(6240), RRM2(6241), RRM2B(50484)
Gene Information
human ... RRM1(6240), RRM2(6241), RRM2B(50484)
Gene Information
human ... RRM1(6240), RRM2(6241), RRM2B(50484)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Idrossiurea
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)