Documenti fondamentali
1296712
USP
[D-Tyr5]-Gonadorelin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-D-tyrosylglycyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolylglycinamide
Scegli un formato
1 MG
1.340,00 €
1.340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
1.340,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C55H75N17O13
Peso molecolare:
1182.29
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.340,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
gonadorelin
Confezionamento
pkg of 1 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)