Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
15 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 874,00 € |
Informazioni su questo articolo
874,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glycitin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Powdered Soy Isoflavones Extract
- Soy Isoflavones Capsules
- Soy Isoflavones Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family glycitin | API family - | API family - | API family - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycitin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?