Vai a
1287620
USP
Gadoterate Meglumine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Deoxy-1-(methylamino)-d-glucitol hydrogen[1,4,7,10-tetraacetato(4-)-kN1,kN4,kN10,kO1,kO4,kO7,kO10]gadolinate(1-)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
825,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H25GdN4O8 · C7H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
753.86
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
825,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
gadoterate meglumine
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Gadoterate Meglumine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
116325310652541622044
USP
USP
1287620
Gadoterate Meglumine
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
gadoterate meglumine
API family
dapagliflozin
API family
bendamustine
API family
stearylpyridinium chloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)