Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
pKa (20 °C)
3.7
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation |
| format neat | format neat | format - | format - |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.370 (lit.) | refractive index n20/D 1.370 (lit.) | refractive index n20/D 1.370 (lit.) | refractive index n20/D 1.370 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido formico
signalword
Danger
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
113.0 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
45 °C - closed cup - (own results)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-18-6
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?