Vai a
1269607
USP
Fenofibrate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-4′-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.380,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
ClC6H4COC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1.380,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fenofibrate
manufacturer/tradename
USP
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
mp
175-178 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
InChI key
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR3315PHR28641269618
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
-
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
175-178 °C (lit.)
mp
-
mp
175-178 °C (lit.)
mp
-
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
bp
-
bp
257 °C/13 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenofibrate Related Compound A
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)