Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 429,00 € |
Informazioni su questo articolo
429,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
erythromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C1C(C(OC(C1)C)O[C@H]2[C@@](C[C@H](C(=O)[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H](C2C)OC3OC(C(C(C3)(OC)C)O)C)C)CC)C)O)C)C)(O)C)O)(C)C
InChI
1S/C37H67NO12/c1-14-26-20(4)29(40)21(5)28(39)18(2)16-36(9,44)33(50-35-30(41)25(38(11)12)15-19(3)46-35)22(6)31(23(7)34(43)48-26)49-27-17-37(10,45-13)32(42)24(8)47-27/h18-27,29-33,35,40-42,44H,14-17H2,1-13H3/t18-,19?,20+,21+,22?,23-,24?,25?,26-,27?,29+,30?,31+,32?,33-,35?,36-,37?/m1/s1
InChI key
IDRYSCOQVVUBIJ-ZTOAHLHUSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics | application(s) USP Biologics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| API family erythromycin | API family erythromycin | API family erythromycin | API family erythromycin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythromycin B
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?