Documenti fondamentali
1237752
USP
Eprinomectin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Eprinomectin, Mixture of component B1a and component B1b, (4′’R)-4″-(Acetylamino)-4″-deoxy-avermectin B1
Scegli un formato
300 MG
594,00 €
594,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 MG
594,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H75NO14
Numero CAS:
Peso molecolare:
914.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
594,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
eprinomectin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H]1[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@H](/C(C)=C/C[C@]3([H])C[C@H]4C[C@@]5(O[C@@]([R])([H])[C@@H](C)C=C5)O3)[C@@H](C)/C=C/C=C(CO6)/[C@@]([C@@]6([H])[C@H](O)C(C)=C7)(O)[C@]7([H])C(O4)=O)C[C@@H]2OC)O1.CCC.CCCC
InChI
1S/C49H73NO14/c1-25(2)43-28(5)17-18-48(64-43)23-35-20-34(63-48)16-15-27(4)44(26(3)13-12-14-33-24-57-46-42(52)29(6)19-36(47(53)60-35)49(33,46)54)61-40-22-38(56-11)45(31(8)59-40)62-39-21-37(55-10)41(30(7)58-39)50-32(9)51/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,34-46,52,54H,16,20-24H2,1-11H3,(H,50,51)/b13-12-,27-15-,33-14-/t26-,28-,30-,31-,34+,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,48+,49+/m0/s1
WPNHOHPRXXCPRA-TVXIRPTOSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Eprinomectin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)