Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 3.450,00 € |
Informazioni su questo articolo
3.450,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
epoprostenol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
InChI key
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| API family epoprostenol | API family epoprostenol | API family cloprostenol | API family dinoprostone |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?