Vai a
1236007
USP
Efedrina solfato
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-efedrina, (1R,2S)-2-metilamino-1-fenil-1-propanolo
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
759,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30N2O2 · H2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.54
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
759,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ephedrine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H2]([C@H]([C@H](O)c2ccccc2)C)C.[N+H2]([C@H]([C@H](O)c1ccccc1)C)C
InChI
1S/2C10H15NO.H2O4S/c2*1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;1-5(2,3)4/h2*3-8,10-12H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10-;/m00./s1
InChI key
CAVQBDOACNULDN-KHFUBBAMSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
15815041180004E0300000
Efedrina solfato United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1236007
Efedrina solfato
Pseudoephedrine sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1581504
Pseudoephedrine sulfate
Ephedrine hydrochloride Drug Precursor, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E0300000
Ephedrine hydrochloride
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
ephedrine
API family
pseudoephedrine
API family
dextroamphetamine
API family
ephedrine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Efedrina solfato
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)