Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 774,00 € |
Informazioni su questo articolo
774,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
entacapone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)\C=C(\C(=O)N(CC)CC)/C#N)O)O
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
InChI key
JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Entacapone Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| API family entacapone | API family entacapone | API family entacapone | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Entacapone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?