Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
15 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 670,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13I2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
525.08
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
670,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c(c(cc(c1)C[C@H](N)C(=O)O)I)Oc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
InChI key
ZHSOTLOTTDYIIK-ZDUSSCGKSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?