Vai a
1154569
USP
Beta ciclodestrina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
β-ciclodestrina, β-destrina di Schardinger, Carvi, Cicloeptaamilosio, Ciclomaltoeptaosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
568,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H70O35
Numero CAS:
Peso molecolare:
1134.98
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78623
568,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
optical activity
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
manufacturer/tradename
USP
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1
InChI key
WHGYBXFWUBPSRW-FOUAGVGXSA-N
General description
Betadex è un composto ciclico non riducente che si compone di sette unità d-glucopiranosidiche unite da legami alfa-(1–4).
Application
Beta ciclodestrina standard di riferimento USP idonea per test e saggi di qualità specificati dalla medesima farmacopea.
Usata anche per la preparazione di soluzioni standard e soluzioni per test di idoneità del sistema per saggi e analisi di impurezze mediante cromatografia liquida con rivelatore a indice di rifrazione secondo quanto descritto nelle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Betadex
  • Alfadex
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
La SDS redatta dalla USP è disponibile qui.
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1439W402826239760
Beta ciclodestrina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1154569
Beta ciclodestrina
β-ciclodestrina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1439
β-ciclodestrina
β-Cyclodextrin Homogeneous cyclic α1,4-linked D-glucopyranose units in a seven-member ring. Forms clathrates. Suitable for use with dansyl chloride to form water-soluble complexes for fluorescent labeling of proteins.
Millipore
239760
β-Cyclodextrin
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
manufacturer/tradename
Calbiochem®
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Beta ciclodestrina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is it suitable for GC and LCMS?
    1 risposta
    1. Although this product is not tested specifically for GC or LCMS , it is suitable for liquid chromatography applications in accordance to USP.