Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 254,00 € |
Informazioni su questo articolo
254,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C), 9.7 mmHg ( 37.7 °C)
API family
cumene
autoignition temp.
797 °F
expl. lim.
6.5 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) environmental |
| format neat | format neat | format neat | format single component solution |
| vapor density 4.1 (vs air) | vapor density 4.1 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
| density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cumene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
98-82-8
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?