Vai a
1019701
USP
Amiloride hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Amiloride hydrochloride dihydrate, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
418,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8ClN7O · HCl · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
418,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amiloride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N\C(=N\[H])\N.Cl.O.O
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
InChI key
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Amiloride hydrochloride is a photosensitive yellow powder used as a mild diuretic drug.[1]
Application
Amiloride hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Amiloride Hydrochloride Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7410Y00019021019712
USP
USP
1019701
Amiloride hydrochloride
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
amiloride
API family
-
API family
amiloride
API family
amiloride
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amiloride hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)