Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 712,00 € |
Informazioni su questo articolo
712,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acebutolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CC(O)COc1c(cc(cc1)NC(=O)CCC)C(=O)C)CC
InChI
1S/C17H26N2O4/c1-4-6-17(22)19-13-7-8-16(15(9-13)12(3)20)23-11-14(21)10-18-5-2/h7-9,14,18,21H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,19,22)
InChI key
BKGQPZMMLAGZCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family acebutolol | API family acebutolol | API family acebutolol | API family acebutolol |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?