Documenti fondamentali
TA9H93ED72B7
Targetmol Chemicals Inc.
Isobutylshikonin
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.39
Iupac Name
(1R)-1-(5,8-dihydroxy-1,4-dioxo-1,4-dihydro-2-naphthalenyl)-4-methyl-3-pentenyl 2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C20H22O6/c1-10(2)5-8-16(26-20(25)11(3)4)12-9-15(23)17-13(21)6-7-14(22)18(17)19(12)24/h5-7,9,11,16,21-22H,8H2,1-4H3/t16-/m1/s1
InChI
BVRYLTBIGIAADD-MRXNPFEDSA-N
Temperatura di conservazione
-80/-20
Purity
98.75%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Isobutylshikonin
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Isobutylshikonin
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)