SY3H99DF0BCA
Synthonix Corporation
6-oxaspiro[3.4]octan-2-one
About This Item
Iupac Name
6-oxaspiro[3.4]octan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-3-7(4-6)1-2-9-5-7/h1-5H2
InChI
UKVBQHOYZLCBEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21598.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21598.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)