Documenti fondamentali
SY3H9999643F
Synthonix Corporation
4-bromo-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.99
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C12H17BBrNO2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-7-8(14)5-6-10(9)15/h5-7H,15H2,1-4H3
InChI
YONQOIHLAXGEJN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80645.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80645.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)