Documenti fondamentali
SY3H996B935D
Synthonix Corporation
4,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-2H-indazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-11-8(9(12)13)6-4-2-3-5-7(6)10-11/h2-5H2,1H3,(H,12,13)
InChI
JPFHYMMFZMXFMY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78339.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78339.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)