Documenti fondamentali
SY3H996B933C
Synthonix Corporation
5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.59
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2/c1-3-4(6(10)11)5(7)9(2)8-3/h1-2H3,(H,10,11)
InChI
RRWQERXMLIEDKJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78289.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78289.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)