Documenti fondamentali
SY3H996B91F9
Synthonix Corporation
3-iodo-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.05
Numero MDL:
Iupac Name
3-iodo-6-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6IN3/c1-4-2-3-5-6(8)10-11-7(5)9-4/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
InChI
UXVNENKDYVXQSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77759.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77759.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)