Documenti fondamentali
SY3H996B916F
Synthonix Corporation
1,4-Dihydro-2,5-dimethyl-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.24
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3S/c1-3-5-7(12)10-4(2)11-8(5)15-6(3)9(13)14/h1-2H3,(H,13,14)(H,10,11,12)
InChI
PNKDOXHMMQRMAG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77865.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77865.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)