Documenti fondamentali
SY3H98B97EB6
Synthonix Corporation
2',4',6'-Trihydroxy-3'-propylacetophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,4,6-trihydroxy-3-propylphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-3-4-7-8(13)5-9(14)10(6(2)12)11(7)15/h5,13-15H,3-4H2,1-2H3
InChI
GAMMIJNCCUGNGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74941.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74941.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)