Documenti fondamentali
SY3H98B97E05
Synthonix Corporation
5-(2-Pyrazinyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.15
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2-pyrazinyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5N3O3/c12-8(13)5-3-7(14-11-5)6-4-9-1-2-10-6/h1-4H,(H,12,13)
InChI
LGEIAXHZEBTDSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73992.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73992.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)