SY3H98B97B19
Synthonix Corporation
4-[(4-Hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic Acid
About This Item
Iupac Name
4-[(E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl]benzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O4S/c15-11-5-1-9(2-6-11)13-14-10-3-7-12(8-4-10)19(16,17)18/h1-8,15H,(H,16,17,18)/b14-13+
InChI
CNYMBHPFLJWLJW-BUHFOSPRSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75787.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)