Documenti fondamentali
SY3H98B97A25
Synthonix Corporation
4-(2-Fluoro-2-propyl)pyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.17
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2-fluoropropan-2-yl)pyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H8FN3/c1-8(2,9)7-6(3-10)4-11-5-12-7/h4-5H,1-2H3
InChI
UPWCPAJBQKHINB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74501.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74501.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)