Documenti fondamentali
SY3H98B979BE
Synthonix Corporation
Ethyl N-Boc-2-piperidineacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.36
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-5-18-12(16)10-11-8-6-7-9-15(11)13(17)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI
QATMVVBWPDEWBF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/76383.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76383.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)