Documenti fondamentali
SY3H98B9798D
Synthonix Corporation
Ethyl 3-Chloropyridazine-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.6
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2/c1-2-12-7(11)5-3-4-9-10-6(5)8/h3-4H,2H2,1H3
InChI
UAEJFCPXIREEHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75838.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75838.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)